Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Vial Kits
Artikelnummer. 11371743 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Polystyren
Inkluderer:
Caps og Split Septa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Materiale Inkluderer Pakningsstørrelse
11371743 Polystyren Caps og Split Septa Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11371743 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 055058
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Bruge Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Vial Kits tilbydes i polystyren, glas eller polypropylen, med hætter og delte skillevægge.
Bruge Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Vial Kits tilbydes i polystyren, glas eller polypropylen, med hætter og delte skillevægge.
Septa inkluderet er blå.
Tekniske data
Inkluderer Caps og Split Septa
Materiale Polystyren
Til brug med (udstyr) AS-AP Autosampler
Volumen (metrisk) 10 mL
Mængde Hver 1
Produkttype Hætteglassæt
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.