Få mere at vide
Applied Biosystems™ Diomni™ Software til Diomni Enterprise RUO
Artikelnummer. 31783045 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Licens:
1 år
2 år
3 år
5 år
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Licens
31783045 3 år
31759051 1 år
31759282 2 år
31782945 5 år
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31783045 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A40007364
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Diomni Software strømliner arbejdsgange ved digitalt at integrere realtids PCR (qPCR)-systemer til rutinemæssig testning og testudvikling og reducere datagennemgangstiden med resultatfortolkning og automatiserede QC-kontroller.
Applied Biosystems Diomni Software er en avanceret, browserbaseret applikation designet til digitalt at integrere realtids PCR (qPCR)-systemer. Den understøtter planlægning af en ekstraktionskørsel, kørsel af en qPCR-test, gennemgang af fortolkningsresultater og QC-kontroller samt frigivelse af rapporter. Diomni Software kan implementeres på et lokalt netværk for at muliggøre centraliseret datastyring og rollebaseret adgang.
Køb inkluderer en Enterprise-licens, der låser op for yderligere funktioner. Denne licens skal fornyes ved udgangen af licensperioden for at bevare adgangen til Enterprise-funktionerne.
Softwarefunktioner Diomni inkluderer:
  • Avancerede resultatfortolkningsmuligheder
    • Omfattende automatiserede kvalitetskontrolkontroller (QC)
    • Integreret bibliotek til prøve- og reagenssporing
    • Forbindelse til laboratorieinformationssystemer (LIS) og laboratorieinformationsstyringssystemer (LIMS) for effektiv modtagelse og overførsel af testordrer
  • Forbind og start kørsler på de QuantStudio 7 Pro og QuantStudio 5 realtids PCR-systemer og modtag automatisk resultater efter gennemført kørsel
  • Importer ældre kørte filer fra andre Applied Biosystems realtids PCR-instrumenter for at se resultater og anvende fortolkningsregler
  • Skalerbar brugerstyring, der understøtter et ubegrænset antal brugere
  • Avancerede værktøjer til datastyring og optimering af arbejdsgange, herunder automatiserede QC-kontroller, prøvesporing og LIS/LIMS-integration
  • Understøttelse af brugere til at opretholde overholdelse af 21 CRF del 11 med SAE-administratorkonsolsoftwaren
Avancerede run-skabeloner til standardiserede tests
Diomni Software tilbyder avancerede run-skabeloner (ADF), der markant forbedrer standardiseringen og reducerer brugerfejl på tværs af flere steder og laboratorier. Disse skabeloner tillader låsning af testparametre, hvilket sikrer konsistens mellem forskellige brugere.
Softwaren understøtter en bred vifte af applikationer, herunder tilstedeværelse/fravær, standardkurve, relativ kvantificering, smeltning og genotypning. Desuden tillader systemet konfiguration af fortolkningsregler for resultat, hvilket muliggør præcis bestemmelse af prøveresultater. Avancerede muligheder som delta Cq for grupperede mål i tilstedeværelse/fraværs-tests, definition af Cq-intervaller for gråzoner og kvalitetskontrolindstillinger baseret på kurvekvalitet giver brugerne omfattende analytiske muligheder.
Centraliseret installation for effektiv flådestyring
Softwareinstallationsprocessen Diomni er designet til optimal effektivitet og tilgængelighed. En engangsopsætning på stedet centralt på et lokalt netværk (LAN) muliggør problemfri flådestyring. Denne konfiguration tillader brugere at starte qPCR-kørsler på flere netværksforbundne instrumenter samtidigt. Bemærkelsesværdigt er der ingen begrænsning på antallet af netværksbrugere, der kan få adgang til den delte database på tværs af laboratorienetværket, hvilket muliggør samarbejdende forskning og strømlinede operationer.
Omfattende workflow-understøttelse
Diomni Software tilbyder omfattende workflow-support og guider brugerne gennem alle faser af den eksperimentelle proces. Softwaren hjælper med planlægning af ekstraktionskørsler, udførelse af qPCR-tests, gennemgang af fortolkende resultater og kvalitetskontrolkontrol samt generering og frigivelse af rapporter. Denne end-to-end support sikrer en glidende og effektiv eksperimentel arbejdsgang, hvilket reducerer risikoen for fejl og øger den samlede produktivitet.
Forbedret funktionalitet med internetforbindelse
Selvom Diomni software fungerer effektivt uden internetforbindelse, bliver yderligere funktioner tilgængelige, når den er tilsluttet. Disse inkluderer adgang til en reagensdatabase til dokumentdownload, automatisk fornyelse af licensen og muligheden for at kontakte fjernteknisk support via Smart Help. For en omfattende oversigt over konfigurationsmulighederne opfordres brugere til at henvise til forbindelsesbrochuren. Denne fleksibilitet gør det muligt for laboratorier at tilpasse deres opsætning efter deres specifikke behov og sikkerhedskrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Softwarekompatibilitet QuantStudio 7 Pro og QuantStudio 5, Windows 11 eller Windows 10, SAE Administrator Console v3 eller SAE Administrator Console Dx v1.2
Produkttype Software
Licens 3 år
Mængde 1 hv.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.