Få mere at vide
Diofenolan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diofenolan |
| CAS | 63837-33-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diofenolan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Dioxolane, 2-ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-, 2-Ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolane, Aware, Diofenolan |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O4/c1-2-18-20-13-17(22-18)12-19-14-8-10-16(11-9-14)21-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,17-18H,2,12-13H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC1OCC(COc2ccc(Oc3ccccc3)cc2)O1 |
| Vis mere |