Få mere at vide
Diofenolan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328105
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30328105 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30328105 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12840000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diofenolan
CAS 63837-33-2
Analyt- eller komponentnavne Diofenolan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Dioxolane, 2-ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-, 2-Ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolane, Aware, Diofenolan
InChI formel InChI=1S/C18H20O4/c1-2-18-20-13-17(22-18)12-19-14-8-10-16(11-9-14)21-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,17-18H,2,12-13H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CCC1OCC(COc2ccc(Oc3ccccc3)cc2)O1
IUPAC navn 2-ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 300.1362 g/mol