Få mere at vide
Dioctyltin Oxide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 870-08-6 |
| Kogepunkt | 230°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00013839 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane, Dioctyltin oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.15 |
| Grad | Research |