Få mere at vide
Dioctyltin oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238313
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
32238313 25 g
1 options
Artikelnummer. 32238313 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8035440025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioctyltin oxide
CAS 870-08-6
Kogepunkt 230°C (1013 hPa)
Flammepunkt 70°C
Mængde 25 g
Synonym Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane, Dioctyltin oxide
Molekylvægt (g/mol) 361.15
Grad Not Available