Få mere at vide
Dioctyltin oxide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dioctyltin oxide |
| CAS | 870-08-6 |
| Molekylær formel | C16H34OSn |
| MDL nummer | MFCD00013839 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.15 |
| Procent renhed | 98% |