Få mere at vide
Dioctyltin Mercaptoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dioctyltin Mercaptoacetate |
| CAS | 15535-79-2 |
| Molekylær formel | C18 H36 O2 S Sn |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C8H17.C2H4O2S.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;3-2(4)1-5;/h2*1,3-8H2,2H3;5H,1H2,(H,3,4);/q;;;+2/p-2 |
| SMIL | CCCCCCCC[Sn]1(CCCCCCCC)OC(=O)CS1 |
| IUPAC navn | 2,2-dioctyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 435.252 |
| Formel vægt | 436.146 |