Få mere at vide
Dioctyloxotin >90%, TRC
Artikelnummer. 30385911
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30385911 10 g
1 options
Artikelnummer. 30385911 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD68156510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioctyloxotin
CAS 870-08-6
Molekylær formel C16H34OSn
Mængde 10 g
Synonym Irgastab T 161, NSC 140743, Neostann U 800P, Stann OO, U 800, U 800 (heat stabilizer), Di-n-octyltin oxidel Dioctyloxostannane, DOTO (dioctyltin oxide), DOTO
InChI formel InChI=1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
SMIL CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
IUPAC navn dioctyl(oxo)tin
Molekylvægt (g/mol) 361.15
Formel vægt 362.1632