Få mere at vide
Dioctyldilauryltin ( >90%), TRC
Artikelnummer. 30381627
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381627 100 mg
30370053 500 mg
30380465 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30381627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD481773100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3648-18-8
Molekylær formel C40H80O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 743.77
Synonym dioctylbis[(1-oxododecyl)oxy]-Stannane, Dioctyltin dilaurate (6CI), Stannane, bis(lauroyloxy)dioctyl- (8CI), Tin, bis(lauroyloxy)dioctyl- (7CI), Dioctylbis[(1-oxododecyl)oxy]stannane, Lauric acid, dioctylstannylene deriv. (8CI), ADK Stab OT 1, DOTL, Di-n-octyltin dilaurate, Di-n-ocytyltin dilaurate, Dioctyldi(lauroyloxy)tin, Dioctyltin didodecanoate, Dioctyltindilaureate, Dioctytin dilaurate, KS 1200A1, LZ 082, Neostann U 810, OL 1, OT 1, OT 1 (stabilizer), Stann SNT, TIB KAT 216, Tegokat 216, Tin dioctyldilaurate, U 810
IUPAC navn [dodecanoyloxy(dioctyl)stannyl] dodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioctyldilauryltin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C12H24O2.2C8H17.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-5-7-8-6-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-8H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Formel vægt 744.5079