Få mere at vide
Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, Aerosol™ OT-100, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10010000 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10010000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1040/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 153°C
CAS 577-11-7
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C20H37NaO7S
MDL nummer 12455
InChI nøgle APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
SMIL [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 444.56
Formel vægt 444.55g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.