Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dioctyl sulfosuccinate sodium salt |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ∽99% |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 444.57 |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Fast stof |
Safety and Handling
Product Identifier
- Docusatnatrium
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.