Få mere at vide
Dioctyl sulfosuccinat, natriumsalt, 96%
Artikelnummer. 10132720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10132720 1 kg Plastflaske 1kg
10214480 100 g Plastflaske 100g
11935031 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10132720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117100010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 DKK
    745.65 DKK / 1kg
    Spare 144.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 577-11-7 | C20H37NaO7S | 444,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-11-7
Molekylær formel C20H37NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 444.56
MDL nummer MFCD00012455
InChI nøgle APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC navn natrium;1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Surhed 2,5 maks. (på fast foder)
Smeltepunkt 153,0 °C til 157,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Merck Index 15, 3446
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,5g/100 ml (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ccl4, petroleumsether, xylen og alkohol
Formel vægt 444.55
Procent renhed 96%
Uopløseligt stof 300 ppm (50% maks. i toluen)
Fysisk form Voksagtigt fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.