Få mere at vide
Dioctyl sulfosuccinat natriumsalt, 96%
Artikelnummer. 11339708
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339708 100 g 100g
11329708 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044203.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Våd- og opløseligt middel | CAS: 577-11-7 | C20H37NaO7S | 444,56 g/mol
Befugtnings- og solubiliseringsmiddel. Dioctylsulfosuccinatnatriumsalt bruges som overfladeaktivt middel, befugtningsmiddel og til fremstilling af omvendte miceller. Det bruges til elektroforesedetektion af naturlige og syntetiske østrogener. Det finder også anvendelse i lægemiddel-, kosmetik-, fødevareindustrien og som et afføringsmiddel til behandling af forstoppelse. Yderligere bruges det som fødevaretilsætningsstof, emulgator og dispergeringsmiddel. Det spiller en vigtig rolle som hjælpestof i fremstillingen af tabletter og suspensioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-11-7
Molekylær formel C20H37NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 444.56
MDL nummer MFCD00012455
InChI nøgle APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC navn natrium;1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Smeltepunkt 153 °C til 157 °C
Tæthed 1.1 g/mL
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3401
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 444.55
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl sulfosuccinate sodium salt