Få mere at vide
Dioctyl sulfosuccinat natriumsalt, 96%
Beskrivelse
Befugtnings- og solubiliseringsmiddel. Dioctylsulfosuccinatnatriumsalt bruges som overfladeaktivt middel, befugtningsmiddel og til fremstilling af omvendte miceller. Det bruges til elektroforesedetektion af naturlige og syntetiske østrogener. Det finder også anvendelse i lægemiddel-, kosmetik-, fødevareindustrien og som et afføringsmiddel til behandling af forstoppelse. Yderligere bruges det som fødevaretilsætningsstof, emulgator og dispergeringsmiddel. Det spiller en vigtig rolle som hjælpestof i fremstillingen af tabletter og suspensioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dioctyl sulfosuccinate sodium salt |
| Smeltepunkt | 153 °C til 157 °C |
| Tæthed | 1.1 g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,3401 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og methanol. |
| Formel vægt | 444.55 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Fast stof |
Sikkerhed og håndtering
- Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl sulfosuccinate sodium salt