missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dioctyl Azelate, TRC

Artikelnummer. 30362344
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362344 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4001201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dioctyl Azelate
CAS 2064-80-4
Molekylær formel C25 H48 O4
Mængde 1 g
Synonym Dioctyl Nonanedioate
InChI formel InChI=1S/C25H48O4/c1-3-5-7-9-14-18-22-28-24(26)20-16-12-11-13-17-21-25(27)29-23-19-15-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC
IUPAC navn dioctyl nonanedioate
Molekylvægt (g/mol) 412.646
Formel vægt 412.355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.