Få mere at vide
Dioctanoylglycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dioctanoylglycol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-7-9-11-13-17(19)21-15-16-22-18(20)14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 314.2457 |