missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dioctadecyl 3,3’-Thiodipropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Plastic additive 17 |
| CAS | 693-36-7 |
| Molekylær formel | C42 H82 O4 S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 3,3'-Thiobispropanoic acid 1,1'-dioctadecyl ester, 3,3'-Thiobispropanoic acid dioctadecyl ester, 3,3'-Thiodipropionic acid dioctadecyl ester, Advastab 802, Advastab PS 802, Antiox S, Antioxidant 802, Arbestab DSTDP, Carstab DSTDP, Cyanox OTDP, Cyanox STDP, DSTDP, DSTP, DSTP Yoshitomi, Dioctadecyl 3,3'-thiodipropionate, Dioctadecyl thiodipropionate, Distearyl 3,3'-thiodipropionate, Distearyl thiodipropionate, Distearyl β,β'-thiodipropionate, Distearyl β-thiodipropionate, Distearyl-3,3-thiodipropionate, Evanstab 18, Hostanox SE 2, Hostanox SE 4, Hostanox VP-SE 2, Irganox 802FD, Irganox PS 802, Irganox PS 802FD, Irganox PS 802FL, Lasumit SG, Lowinox DSTDP, Lusmit SS, NSC 65493, Naugard DSTDP, Negonox DSTP, PS 802, PS 802FL, Plastanox STDP, Plastanox STDP Antioxidant, Seenox DS, Songnox DSTDP, Stearyl 3,3'-thiodipropionate, Sumilizer TPS, Thio 1, Varox DSTDP, Yoshinox DSTDP, Yoshinox DSTP |
| InChI formel | InChI=1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | octadecyl 3-(3-octadecoxy-3-oxopropyl)sulfanylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 683.16 |
| Formel vægt | 682.5934 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?