Learn More
Dioctadecyl 3,3'-Thiodipropionate, Mikromol
Product Code. 30457510
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. Quantity Unit Size
30457510 100 mg 100mg
1 options
Product Code. 30457510 Supplier Mikromol Supplier No. MM3963.020100
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dioctadecyl 3,3'-Thiodipropionate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Plastic additive 17
CAS 693-36-7
Analyte or Component Names Plastic additive 17
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C42 H82 O4 S
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 3,3'-Thiobispropanoic acid 1,1'-dioctadecyl ester, 3,3'-Thiobispropanoic acid dioctadecyl ester, 3,3'-Thiodipropionic acid dioctadecyl ester, Advastab 802, Advastab PS 802, Antiox S, Antioxidant 802, Arbestab DSTDP, Carstab DSTDP, Cyanox OTDP, Cyanox STDP, DSTDP, DSTP, DSTP Yoshitomi, Dioctadecyl 3,3'-thiodipropionate, Dioctadecyl thiodipropionate, Distearyl 3,3'-thiodipropionate, Distearyl thiodipropionate, Distearyl β,β'-thiodipropionate, Distearyl β-thiodipropionate, Distearyl-3,3-thiodipropionate, Evanstab 18, Hostanox SE 2, Hostanox SE 4, Hostanox VP-SE 2, Irganox 802FD, Irganox PS 802, Irganox PS 802FD, Irganox PS 802FL, Lasumit SG, Lowinox DSTDP, Lusmit SS, NSC 65493, Naugard DSTDP, Negonox DSTP, PS 802, PS 802FL, Plastanox STDP, Plastanox STDP Antioxidant, Seenox DS, Songnox DSTDP, Stearyl 3,3'-thiodipropionate, Sumilizer TPS, Thio 1, Varox DSTDP, Yoshinox DSTDP, Yoshinox DSTP
InChI Formula InChI=1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Solution Type Neat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name octadecyl 3-(3-octadecoxy-3-oxopropyl)sulfanylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 683.16
Quantity 100 mg
Formula Weight 682.5934 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.