Få mere at vide
IKA™ DINS-1 adaptersæt
Artikelnummer. 16268581 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Produkttype:
Adapter sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
16268581 Adapter sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 16268581 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025000387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18630.00 DKK
    16337.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 2292.94 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Adapter til at overholde DIN-53019 standard.
  • Spindelgeometri: Cylinder
  • Tilslutning: Gevind M2,5 LH
  • Flowjakke: Ja
  • Monteringsbeslag: Ja
  • Mål (B x H x D): 390 x 102 x 310 mm
  • Min. FSR match ROTAVISC lo-vi: 0,6 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC lo-vi: 50000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC me-vi: 6,1 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC me-vi: 50000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 12,2 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 50000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 48,8 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 50000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Adapter sæt
Nøjagtighed 0.02
Temperaturområde (metrisk) 100 °C
Volumen (metrisk) 2 til 17 ml