Få mere at vide
Dinotefuran UF, TRC
Artikelnummer. 30378902
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378902 50 mg
30374223 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48461550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 457614-34-5
Molekylær formel C7 H14 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 158.2
Synonym Urea, N-methyl-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]-, N-Methyl-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]urea
IUPAC navn 1-methyl-3-(oxolan-3-ylmethyl)urea
SMIL CNC(=O)NCC1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dinotefuran-urea
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O2/c1-8-7(10)9-4-6-2-3-11-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
Formel vægt 158.106
Procent renhed >95%