Få mere at vide
Dinotefuran, TRC
Artikelnummer. 30369639
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30369639 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30369639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD482100100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dinotefuran
CAS 165252-70-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H14 N4 O3
Mængde 100 mg
Synonym Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N''-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]- (9CI), N''-Methyl-N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine, Albarin, Alpine WSG, Dinotefuran, MTI 446, Mikeblock, Nidinotefuran, Safari, Safari (insecticide), Safari 20SG, Starkle, Tenchu, Venom (insecticide), Zylam
InChI formel InChI=1S/C7H14N4O3/c1-8-7(10-11(12)13)9-4-6-2-3-14-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
SMIL CN\C(=N/CC1CCOC1)\N[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-methyl-3-nitro-2-(oxolan-3-ylmethyl)guanidin
Molekylvægt (g/mol) 202.21
Formel vægt 202.1066
Procent renhed >95