Få mere at vide
Dinotefuran DN Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dinotefuran DN Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N3O.ClH/c1-9-7(8)10-4-6-2-3-11-5-6;/h6H,2-5H2,1H3,(H3,8,9,10);1H |
| Formel vægt | 193.0982 |
| Procent renhed | >95% |