Få mere at vide
Dinotefuran-desmethyl, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dinotefuran-desmethyl |
| CAS | 168688-99-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dinotefuran-desmethyl |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C6 H12 N4 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Guanidine, N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]-, N-Nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N4O3/c7-6(9-10(11)12)8-3-5-1-2-13-4-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9) |
| SMIL | [O-][N+](=O)NC(=N)NCC1CCOC1 |
| IUPAC navn | 1-nitro-3-(oxolan-3-ylmethyl)guanidine |
| Vis mere |