Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dinotefuran |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighed | Opløselighed aq. opløsning: 39,8 g/l (20°°C). Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, methanol og dimethylsulfoxid, f.eks |
| Smeltepunkt | 106,0 °C til 111,0 °C |
| Formel vægt | 202.21 |
Sikkerhed og håndtering
- Dinotefuran
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Dinotefuran