Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dinotefuran
Artikelnummer. 17251176 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251176 1 g
17261176 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251176 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467090010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 165252-70-0 | C7H14N4O3, C7H14N4O3 | 202.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165252-70-0
Molekylær formel C7H14N4O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dinotefuran
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. opløsning: 39,8 g/l (20°°C). Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, methanol og dimethylsulfoxid, f.eks
Smeltepunkt 106,0 °C til 111,0 °C
Formel vægt 202.21
InChI nøgle YKBZOVFACRVRJN-UHFFFAOYNA-N
SMIL CN=C(NCC1CCOC1)N[N+]([O-])=O
IUPAC navn N''-methyl-N-nitro-N'-[(oxolan-3-yl)methyl]guanidine
Molekylvægt (g/mol) 202.21