Få mere at vide
Dinoseb, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dinoseb |
| CAS | 88-85-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro-, Phenol, 2-sec-butyl-4,6-dinitro- (6CI,8CI), 2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylpropyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-sec-butylphenol, 2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol, 4,6-Dinitro-2-(1-methyl-n-propyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-(2-butyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-sec-butylphenol, 4,6-Dinitro-o-sec-butylphenol, 6-sec-Butyl-2,4-dinitrophenol, Aatox, BNP 20, BNP 30, Blaartox, Butaphen, Butaphene, Chemox P.E., DBNF, DN 289, DNBP, DNOSBP, DNSBP, Desicoil, Dibutox, Dibutox 20CE, Dinoseb, Dow General, Dytop, Hivertox, Ladob, Laseb, Liro DNBP, NSC 202753, Premerge, Super Kabrol, WSX 8365 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O5/c1-3-6(2)8-4-7(11(14)15)5-9(10(8)13)12(16)17/h4-6,13H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-butan-2-yl-4,6-dinitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.21 |
| Vis mere |