Få mere at vide
Dinoseb, TRC
Artikelnummer. 30384637
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30384637 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30384637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD480490500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dinoseb
CAS 88-85-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H12 N2 O5
Mængde 500 mg
Synonym Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro-, Phenol, 2-sec-butyl-4,6-dinitro- (6CI,8CI), 2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylpropyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-sec-butylphenol, 2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol, 4,6-Dinitro-2-(1-methyl-n-propyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-(2-butyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-sec-butylphenol, 4,6-Dinitro-o-sec-butylphenol, 6-sec-Butyl-2,4-dinitrophenol, Aatox, BNP 20, BNP 30, Blaartox, Butaphen, Butaphene, Chemox P.E., DBNF, DN 289, DNBP, DNOSBP, DNSBP, Desicoil, Dibutox, Dibutox 20CE, Dinoseb, Dow General, Dytop, Hivertox, Ladob, Laseb, Liro DNBP, NSC 202753, Premerge, Super Kabrol, WSX 8365
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O5/c1-3-6(2)8-4-7(11(14)15)5-9(10(8)13)12(16)17/h4-6,13H,3H2,1-2H3
SMIL CCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-butan-2-yl-4,6-dinitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 240.21
Formel vægt 240.0746
Procent renhed >95