Få mere at vide
Dinocap, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dinocap |
| CAS | 39300-45-3 |
| Molekylær formel | C9 H5 N O4 . C8 H17 . N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Butenoic acid 2(or 4)-isooctyl-4,6(or 2,6)-dinitrophenyl ester, Caprane, Carathane, Crotothane, DPC, DPC (pesticide), Dinocap, Karathane, Karathane 25, Karathane FN 57, Karathane LC, Mildex |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O6/c1-4-8-17(21)26-18-14(10-7-5-6-9-13(2)3)11-15(19(22)23)12-16(18)20(24)25/h4,8,11-13H,5-7,9-10H2,1-3H3/b8-4+ |
| SMIL | [*]C(C)CCCCCC.[*]c1cc([*])c(OC(=O)C=C)c(c1)[N+](=O)[O-].[*][N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.37 |
| Formel vægt | 350.1478 |