Få mere at vide
Dinitolmide, MedChemExpress
Beskrivelse
Dinitolmide (Zoalene), a fodder additive for poultry, has anti-coccidial effect. Dinitolmide can be used to prevent infections induced by Eimeria, such as Eimeria tenella, Eimeria necatrix, Eimeria brunette, and so on.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dinitolmide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 148-01-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H7N3O5 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Zoalene |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 49 mg/mL (217.62 mM) |
| Vis mere |