Få mere at vide
Dinitolmide, LoGiCal
Artikelnummer. 30460021
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460021 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460021 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3056.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitro-o-toluamide
CAS 148-01-6
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Dinitro-o-toluamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H7 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, 2-methyl-3,5-dinitro-, o-Toluamide, 3,5-dinitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-Dinitro-2-methylbenzamide, 3,5-Dinitro-o-toluamide, Coccidin, Coccidine A, Coccidot, Dinitolmide, Salcostat, Zoalene, Zoamix
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
Løsningstype Neat
SMIL Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
IUPAC navn 2-methyl-3,5-dinitrobenzamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 225.16
Mængde 10 mg
Formel vægt 225.0386 g/mol