Få mere at vide
Dinitolmide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dinitro-o-toluamide |
| CAS | 148-01-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,5-Dinitro-o-toluamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H7 N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, 2-methyl-3,5-dinitro-, o-Toluamide, 3,5-dinitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-Dinitro-2-methylbenzamide, 3,5-Dinitro-o-toluamide, Coccidin, Coccidine A, Coccidot, Dinitolmide, Salcostat, Zoalene, Zoamix |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| Vis mere |