Få mere at vide
Diniconazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Diniconazole is a newly developed fungicide strongly inhibited lanosterol 14 alpha-demethylation catalyzed by a yeast cytochrome P-450.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diniconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 83657-24-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H17Cl2N3O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Rac-diniconazole |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.54 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.05 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |