Få mere at vide
Dinaciclib, MedChemExpress
Beskrivelse
Dinaciclib (SCH 727965) is a potent inhibitor of CDK, with IC50s of 1 nM, 1 nM, 3 nM, and 4 nM for CDK2, CDK5, CDK1, and CDK9, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dinaciclib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 779353-01-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H28N6O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | SCH 727965 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (126.11 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |