Få mere at vide
Hamilton™ DIN Polyplast Knick TempElektrode
Artikelnummer. 12371898
Længde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12371898
Brand: Hamilton™ 242070
Kun null tilbage
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) 0± 20mV
Nøjagtighed (temperatur) 0 °C til 60 °C
Diameter (metrisk) 12 mm
Elektriske krav 0± 20 mV, 57 til 59 mV
Længde (metrisk) 120 mm
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 60 °C
Certificeringer/compliance Ja, med målte værdier i Buffer pH 4,01 og pH 7,00