Få mere at vide
Bochem™ DIN 30664 sikkerhedsgasrør
Artikelnummer. 10622502
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
10622502 10 mm
1 options
Artikelnummer. 10622502 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 7835
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Gummi
Samlet længde (metrisk) 1 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm