Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensatorer, med glasoliven
Artikelnummer. p-7222546
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
Artikelnummer. 10047770
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05240201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensatorer iflg. til DIN 12591
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Standard konusled nr NS 14/23
Materiale Duran Glas