Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensatorer, med glasoliven
Artikelnummer. 10139600
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke
10139600 NS 14/23 250 mm
10047770 NS 14/23 160 mm
10101621 NS 24/29 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10139600 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05240301
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensatorer iflg. til DIN 12591
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Glas oliven
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 14/23
Materiale Duran Glas