Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth kondensatorer med glasoliven
Artikelnummer. 10400713
Skift visning
Længde (metrisk) jakke:
250 mm
400 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) jakke
10400713 400 mm
10090271 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400713 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05240406
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Dimroth kondensatorer til kondensering af dampe
  • Dimroth kondensatorer iflg. til DIN 12591 og udover DIN-standard
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Oversigt Køleoverflade - 1380 cm²
Til brug med (applikation) Kondenserende dampe
Længde (metrisk) jakke 400 mm
Mængde 1
Standard konusled nr NS 45/40
Materiale DURAN™ Slange