Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensatorer, med GL gevind
Artikelnummer. 11536814
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 45/40
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk)
11536814 NS 45/40 400 mm
10528954 NS 24/29 250 mm
11506814 NS 14/23 250 mm
11526814 NS 45/40 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11536814 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05240416
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensatorer iflg. til DIN 12591
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS fatning og NS kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 400 mm
Standard konusled nr NS 45/40
Materiale Duran Glas