Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensatorer, med GL gevind
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 45/40
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
Beskrivelse
- Dimroth kondensatorer iflg. til DIN 12591
- Til kondensering af dampe
- Med NS fatning og NS kegle
- Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Standard konusled nr | NS 24/29 |
| Materiale | Duran Glas |