Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth kondensatorer til udtræk
Artikelnummer. 10149560
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 60/46
Artikelnummer. Standard konusled nr
10149560 NS 60/46
1 options
Artikelnummer. 10149560 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05246007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 DKK
    1543.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 161.92 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Dimroth kondensatorer til udsugningsanlæg, til kondensering af dampe
  • Med NS kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Oversigt Køleoverflade - 680 cm²
Til brug med (applikation) Kondenserende dampe
Til brug med (udstyr) Ekstraktorer 300 - 500 ml
Mængde 1
Standard konusled nr NS 60/46
Materiale DURAN™ Slange