Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensatorer til ekstraktorer, med oliven
Artikelnummer. 10393191
Skift visning
Standard konusled nr:
34/35 NS
71/51 NS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr
10393191 34/35 NS
10261981 71/51 NS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10393191 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05246005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 DKK
    835.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 224.47 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensatorer til udtræk
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Glas oliven
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr 34/35 NS
Materiale Duran Glas