Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensatorer til ekstraktorer, med oliven
Artikelnummer. 10261981
Standard konusled nr:
34/35 NS
71/51 NS
Artikelnummer. 10261981
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05246008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensatorer til udtræk
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Glas oliven
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr 71/51 NS
Materiale Duran Glas