Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensatorer til ekstraktorer med GL gevind
Artikelnummer. 10101602
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 29/32
NS 34/35
NS 60/46
NS 71/51
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr
10101602 NS 34/35
10530583 NS 29/32
10355042 NS 71/51
10782903 NS 60/46
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10101602 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05246015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00 DKK
    538.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 436.11 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensatorer til udtræk
  • Med GL gevind Dimroth kondensatorer til udtræk
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Standard konusled nr NS 34/35
Materiale Duran Glas