Få mere at vide
OHAUS™ Dimplet måtte
Artikelnummer. 15762559 Shop alle Ohaus produkter
Dimensioner (L x B):
32,3 x 25,4 cm
35,6 x 28 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15762559
Brand: OHAUS™ 30400144
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Dimplet måtte designet til at holde rørene sikkert på plads.
  • En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
  • Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
  • I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
  • Rørstativer og måtter med fordybninger holder rørene sikkert på plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Platform Mat
Materiale Polypropylen, PVC
Dybde (engelsk) 14.00 tommer.
Dybde (metrisk) 35.60 cm
Dimensioner (L x B) 35,6 x 28 cm
Længde (engelsk) 14.00 tommer.
Længde (metrisk) 35.60 cm
Bredde (metrisk) 28.00 cm
Oversigt Dimplet måtte til rocker SHRK07AL
Til brug med (udstyr) Rocker