missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimorpholinophosphinyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30240642
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240642 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240642 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47965010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimorpholinophosphinyl Chloride
CAS 7264-90-6
Molekylær formel C8H16ClN2O3P
Mængde 10 g
Synonym Bis(morpholino)phosphinyl Chloride, Bismorpholinophosphinic Chloride, Dimorpholinophosphinic Acid Chloride, Dimorpholinophosphinic Chloride, Dimorpholinophosphinic Chloride, Di-4-morpholinylphosphinic Chloride, P,P-Di-4-morpholinylphosphinic Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H16ClN2O3P/c9-15(12,10-1-5-13-6-2-10)11-3-7-14-8-4-11/h1-8H2
SMIL ClP(=O)(N1CCOCC1)N2CCOCC2
IUPAC navn 4-[chloro(morpholin-4-yl)phosphoryl]morpholine
Molekylvægt (g/mol) 254.65
Formel vægt 254.0587
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.