Få mere at vide
Tocris™ Diminazene aceturate
Artikelnummer. 18725816
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18725816 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18725816 Leverandør Tocris™ Leverandørnr. 6705/100
ASIC blocker; antihyperalgesic
Diminazene aceturate is an ASIC blocker (IC50 values are 202, ∽320, ∽320 and 864 nM for ASIC1b, ASIC1a, ASIC3 and ASIC2a, respectively). Exhibits no activity in ENaC channels expressed in oocytes. Accelerates desensitization of ASIC currents in hippocampal neurons. Inhibits mesotrypsin (Ki = 3.6?0.3 μM). Displays in vitro and in vivo anti-inflammatory effects in mice. Antihyperalgesic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-(1-Triazene-1,3-diyl)bis[benzenecarboximidamide] bis(N-acetylglycinate)
CAS 908-54-3
Mængde 100 mg
Molekylær formel C14H15N7.2C4H7NO3
Formel vægt 515.52
Produkttype ASIC Blocker, Antihyperalgesic
Renhed 98%