Få mere at vide
Dimidium Bromide, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11436742 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
11436742 100 mg
1 options
Artikelnummer. 11436742 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215095880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimidium Bromide
Navn note Fluorescerende sonde for nukleinsyrer; Interkelationsmiddel
CAS 518-67-2
Analyseprocentområde ∽95 %
Molekylær formel C20H18BrN3
MDL nummer MFCD00011757
Mængde 100 mg
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
InChI nøgle MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC navn 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
Molekylvægt (g/mol) 380.29
PubChem CID 68207
Formel vægt 380.3