missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimidiumbromid, disulfinblå blandet indikator, ifølge European Pharmacopoeia (EP) Kapitel 4 (4.1.1), Reagecon
BIOPHARMA

Artikelnummer. 16420384 Shop alle Reagecon produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16420384

Brand: Reagecon 103110101

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indikatorløsning af høj kvalitet, til manuelle titreringer for at lette slutpunktsdetektion

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mixed indicator
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.