Få mere at vide
Dimidium Bromide-Disulfine, Extra Pure, Blue Indicator Stock Solution, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10283850 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10283850 100 mL Ravgul glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10283850 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4140/05
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Dimidium Bromide-Disulfine, Extra Pure, Blue Indicator Stock Solution, SLR, Fisher Chemical , Antal: 100 ml, emballage: Ravfarvet glasflaske, Kogepunkt: 100 grader C, Smeltepunkt: 0 grader C, MDL-nummer: 146696, Fysisk form: Væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 518-67-2
Smeltepunkt 0 °C
Farve Blå
Kogepunkt 100 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C20H18BrN3
MDL nummer 146696
Mængde 100 mL
InChI nøgle MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC navn 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
Molekylvægt (g/mol) 380.29
Fysisk form Væske