Få mere at vide
Dimidiumbromid, 98%
Artikelnummer. 10174790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10174790 250 mg Glasflaske 250mg
10753724 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215342500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-67-2
Molekylær formel C20H18BrN3
Molekylvægt (g/mol) 380.29
MDL nummer MFCD00011757
InChI nøgle MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC navn 5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
SMIL [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimidium bromide
Navn note 98%
Smeltepunkt 230 °C
Farve Lilla til rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 22, IV, 5515
Merck Index 09, 3257
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 380.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver